Phosphorylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphor(V)oxychlorid, Phosphoroxidtrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
201170-1KG 201170-250G 201170-5G
SIAL201170-1KGEA 103 EUR
SIAL201170-1KG SIAL201170-250G SIAL201170-5G
Phosphorylchlorid, Sigma-Aldrich®
Phosphorylchlorid
Formel: POCl₃
Molecular Weight: 153,33 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011443
CAS-Nummer: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07506