Antimon(III)fluorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Antimontrifluorid

191241000 191245000
ACRO191241000EA 47.9 EUR
ACRO191241000 ACRO191245000
Antimon(III)fluorid 98%
Antimon(III)fluorid
Formel: F₃Sb
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011218
CAS-Nummer: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00715

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR