Antimon(III)fluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11492.22
11492.36
11492.22EA
60.7
EUR
11492.22
11492.36
Antimon(III)fluorid ≥99%
Antimon(III)fluorid
Purity: 99+%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Physical Form: Crystalline
Density: 4.379
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Formel:
F₃Sb Siedepunkt: 376 °C Schmelzpunkt: 292 °C Dichte: 4,379 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011218 CAS-Nummer: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,709 |