Stärke, löslich (aus Kartoffel) Reag. USP, Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Amylodextrin, Vitex® Iodindikator
121096.1210
121096.0416
121096.1211
APPC121096.1210EA
47.1
EUR
APPC121096.1210
APPC121096.0416
APPC121096.1211
Stärke, löslich (aus Kartoffel) Reag. USP, Ph. Eur. analytisches Reagens
Stärke, löslich
Indicator for iodometry.
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Molecular Weight: 162,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity | IR Passes Test |
pH sol. 2% | 5.0 - 7.0 |
Insoluble Matter in H₂O | Passes Test |
Reducing Substances (as C₆H₁₂O₆) | 0.7% |
Loss on Drying at 100 °C | 13 - 20% |
Residue on Ignition (as SO₄) | 1.5% |
Sensitivity as Iodine Reagent | Passes Test |