Bismut(III)fluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 7787-61-3
Molecular Formula: BiF3
Formula Weight: 265.98
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 727°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in HF
Merck Reference: 14,1265
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010893
Manufacturing of bismuth pentafluoride
Formel:
BiF₃ Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 727 °C Dichte: 3,7 g/cm³ (160 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010893 CAS-Nummer: 7787-61-3 EINECS: 232-124-8 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1265 |