Antimon(III)iodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Antimontriiodid
Unter Argon in Ampullen verpackt
42831.04
42831.09
42831.18
42831.04EA
94.5
EUR
42831.04
42831.09
42831.18
Antimon(III)iodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Antimon(III)iodid
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-44-5
Molecular Formula: SbI3
Formula Weight: 502.46
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 420°
Merck Reference: 14,710
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016322
Formel:
I₃Sb Molecular Weight: 502,47 g/mol Siedepunkt: 420 °C Schmelzpunkt: 168 °C Dichte: 4,676 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016322 CAS-Nummer: 7790-44-5 EINECS: 232-205-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,710 |