Bismut(III)nitrat Pentahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bismuttrinitrat Pentahydrat
315150250 315150050 315151000
ACRO315150250EA 106 EUR
ACRO315150250 ACRO315150050 ACRO315151000
Bismut(III)nitrat Pentahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Molecular Weight: 485,07 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149157
CAS-Nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %