Bismut(III)nitrat Pentahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bismuttrinitrat Pentahydrat
A11748.22 A11748.36
A11748.22EA 31.9 EUR
A11748.22 A11748.36
Bismut(III)nitrat Pentahydrat ≥98%
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Purity: 98% CAS No.: 10035-06-0 Molecular Formula: Bi(NO3)3.5H2O Formula Weight: 485.07 (394.99anhy) Odour: Odourless Melting Point: 30° dec. UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149157
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Molecular Weight: 485,07 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149157
CAS-Nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1271