Bismut(III)nitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bismuttrinitrat Pentahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
467839-250G 467839-50G
SIAL467839-250GEA 58.2 EUR
SIAL467839-250G SIAL467839-50G
Bismut(III)nitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Molecular Weight: 485,07 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 2,736 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149157
CAS-Nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II