Antimon(III)oxid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Antimontrioxid, Diantimontrioxid
213470010
213471000
213470051
ACRO213470010EA
169
EUR
ACRO213470010
ACRO213471000
ACRO213470051
Antimon(III)oxid 99+%
Antimon(III)oxid
Formel:
O₃Sb₂ Molecular Weight: 291,52 g/mol Siedepunkt: 1550 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 656 °C Dichte: 5,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011214 CAS-Nummer: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00717 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Assay | ≥99.0 % (Sb2O3) |
Particle size | ≤0.01 % Residue on 45 µm sieve |
Average particle size | 0.8 to 1.0 µm |
Arsenic (As) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Lead (Pb) | ≤400 ppm |