Antimon(III)oxid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DiantimontrioxidAntimontrioxid
A11123.36EA 55.6 EUR
A11123.36 A11123.0E A11123.22
Antimon(III)oxid ≥99%
Antimon(III)oxid
Formel: O₃Sb₂
Molecular Weight: 291,52 g/mol
Siedepunkt: 1550 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 656 °C
Dichte: 5,67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011214
CAS-Nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,711