Antimon(III)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DiantimontrioxidAntimontrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07835.2500EA 867 EUR
1.07835.2500 1.07835.9050
Antimon(III)oxid, Supelco®
Antimon(III)oxid
Formel: O₃Sb₂
Molecular Weight: 291,52 g/mol
Siedepunkt: 1425 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 654 °C
Dichte: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011214
CAS-Nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00717
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.70 mg/l (20 °C)
Melting Point 656 °C (sublimed)
Molar Mass 291.49 g/mol
Bulk Density 800 - 1300 kg/m3
Boiling Point 1550 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (660 °C)
Density 5.4 g/cm3