Antimon(III)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Diantimontrioxid
, Antimontrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07836.1000EA
436
EUR
1.07836.1000
1.07836.0100
Antimon(III)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Antimon(III)oxid
Formel:
O₃Sb₂ Molecular Weight: 291,52 g/mol Siedepunkt: 1425 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 654 °C Dichte: 5,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011214 CAS-Nummer: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00752 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2.70 mg/l (20 °C) |
Melting Point | 656 °C (sublimed) |
Molar Mass | 291.49 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1300 kg/m3 |
Boiling Point | 1550 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13.3 hPa (660 °C) |
Density | 5.4 g/cm3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...