Sicherheitsbrillen, SecureFit™ 600
Lieferant: 3M
SF602SGAF-EU SF650AS-EU SF601SGAF-EU SF603SGAF-EU SF617AS-EU SF630AS-EU SF601RAS-EU SF610AS-EU SF611AS-EU
111-2283EA 25.5 EUR
111-2283 111-2287 111-2282 111-2284 111-2285 111-2286 111-2289 111-2290 MMMASF611AS-EU
Sicherheitsbrillen, SecureFit™ 600
Schutzbrillen
Die 3M™ SecureFit™ SF600-Serie ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit-Reihe von Schutzbrillen. Das innovative Design fördert verbesserten Komfort, Abdeckung und ein gutes Sichtfeld basierend auf zwei Gläsern in einem halbrandlosen Design.
  • Integrierter Seitenschutz
  • Die Bügel verfügen über die 3M™ Druckverteilungstechnologie, die hilft, den Druck über das Ohr zu verteilen, um den Rahmenkomfort für eine vielfältige Belegschaft zu verbessern
  • Weiche Nasenpads bieten erhöhten Komfort und verbesserten Halt
  • Der herausnehmbare, mit Schaumstoff ausgekleidete Einsatz hält Schmutz von den Augen fern
  • Kleine Belüftungsöffnungen im Einsatz können helfen, das Beschlagen zu reduzieren
  • Optimale optische Leistung durch ein Doppellinsendesign und eine Linse der optischen Klasse 1
Diese Produkte können für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet sein, darunter Bau, Maschinenbau, allgemeine Montage, Inspektionsarbeiten, leichte Wartung und Reparatur, bestimmte Schweißanwendungen (1,7-, 3,0- und 5,0-Linsenoptionen), Öl- und Gasindustrie, Flughäfen, Arbeiter auf See (polarisierte Linse).
Gewicht: 27 g
Standards: EN 166 FTCE; EN 170:2002 (klare und braune Linsen), EN 172:1994 (5-1.7 und 5-3.1); EN 169:2002 (Schweißen 1.7, 3.0, 5.0)