Arsen(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: di-Arsentrioxid, Arsenanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202673-25G 202673-5G
SIAL202673-25GEA 288 EUR
SIAL202673-25G SIAL202673-5G
Arsen(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Arsen(III)oxid
Formel: As₂O₃
Molecular Weight: 197.84 g/mol
Siedepunkt: 465
Schmelzpunkt: 312
Dichte: 3.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003433
CAS-Nummer: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,00844