Bismut(III)oxid 98+%, rein

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Dibismuttrioxid

192620010 192620050
ACRO192620010EA 139 EUR
ACRO192620010 ACRO192620050
Bismut(III)oxid 98+%, rein
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
Molecular Weight: 465,96 g/mol
Siedepunkt: 1890 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 825 °C
Dichte: 8,9 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR