Bismut(III)oxid 99975% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dibismuttrioxid
40394.18
40394.30
40394.A1
40394.18EA
63.5
EUR
40394.18
40394.30
40394.A1
Bismut(III)oxid 99975% (Metall-Basis)
Bismut(III)oxid
Purity: 99.975%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: Powder, typically
Formel:
Bi₂O₃ Molecular Weight: 465,96 g/mol Siedepunkt: ∼1890 °C Schmelzpunkt: 817 °C Dichte: 8,9 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003462 CAS-Nummer: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |