Bismut(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
95381-100G 95381-500G
SIAL95381-100GEA 34.3 EUR
SIAL95381-100G SIAL95381-500G
Bismut(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
Siedepunkt: 1890 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 825 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273