di-Phosphorpentoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
214701-100G 214701-500G 214701-2.5KG 214701-1KG
SIAL214701-100GEA 18.4 EUR
SIAL214701-100G SIAL214701-500G SIAL214701-2.5KG SIAL214701-1KG
di-Phosphorpentoxid, Sigma-Aldrich®
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Schmelzpunkt: 562 °C
Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441