di-Phosphorpentoxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Diphosphorpentoxid, Phosphor(V)oxid, Phosphorsäureanhydrid
431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 492 EUR
431419-250G 431419-50G
di-Phosphorpentoxid, Supelco®
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Molecular Weight: 141.94 g/mol
Schmelzpunkt: 562
Dichte: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM