Diethylphosphonat 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Diethylphosphit

114500010 114502500 114500025 114500000
ACRO114500010EA 109 EUR
ACRO114500010 ACRO114502500 ACRO114500025 114500000.
Diethylphosphonat 98%
Diethylphosphonat
Formel: C₄H₁₁O₃P
Molecular Weight: 138,1 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (6mbar)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044573
CAS-Nummer: 762-04-9
EINECS: 212-091-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR