Diethylphosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethylphosphit
unter Argon abgefüllt
44000.14 44000.22 44000.36 44000.A4
44000.14EA 56 EUR
44000.14 44000.22 44000.36 44000.A4
Diethylphosphonat ≥97%
Diethylphosphonat
Purity: 97+% CAS No.: 762-04-9 Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)H Formula Weight: 138.10 Flash Point: 74°(165°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 1.070 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Weak Melting Point: -70° Boiling Point: 50-51°/2mm MDL No.: MFCD00044573
Formel: C₄H₁₁O₃P
Molecular Weight: 138,1 g/mol
Siedepunkt: 50…51 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,070
Flammpunkt: 74 °C (165 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044573
CAS-Nummer: 762-04-9
EINECS: 212-091-6