Tributylphosphat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
ortho-Phosphorsäuretributylester
169930010
169930025
169930100
ACRO169930010EA
69.7
EUR
ACRO169930010
ACRO169930025
ACRO169930100
Tributylphosphat 99+%
Tributylphosphat
Formel:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Molecular Weight: 266,32 g/mol Siedepunkt: 289 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0,979 g/cm³ Flammpunkt: 146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009436 CAS-Nummer: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Merck Index: 13,09692 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |