Tributylphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: ortho-Phosphorsäuretributylester
A16084.0J A16084.AK A16084.AU A16084.PI
A16084.0JEA 166 EUR
A16084.0J A16084.AK A16084.AU A16084.PI
Tributylphosphat ≥98%
Tributylphosphat
Purity: 98% CAS No.: 126-73-8 Molecular Formula: C12H27O4P Formula Weight: 266.32 Flash Point: 152°(305°F) Physical Form: Liquid Density: 0.977 Refractive Index: 1.4240 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -80° Boiling Point: 155-156°/10mm Beilstein Reference: 1710584 Merck Reference: 14,9618 MDL No.: MFCD00009436
Formel: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Molecular Weight: 266,32 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,977
Flammpunkt: 152 °C (305 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009436
CAS-Nummer: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 14,9618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM