Tributylphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
ortho-Phosphorsäuretributylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18604.0500
8.18604.1000
8.18604.2500
8.18604.9026
8.18604.0500EA
41.9
EUR
8.18604.0500
8.18604.1000
8.18604.2500
8.18604.9026
Tributylphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphat
Formel:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Molecular Weight: 266,32 g/mol Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0,982 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009436 CAS-Nummer: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Merck Index: 13,09692 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.976 - 0.978 |
Identity (IR) | passes test |