Tributylphosphat ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: ortho-Phosphorsäuretributylester
28726.291EA 55.3 EUR
28726.291 28726.462
Tributylphosphat ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Tributylphosphat
Formel: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Molecular Weight: 266,32 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009436
CAS-Nummer: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,0 %
Aussehen Klare Flüssigkeit
Färbung Max. 50 APHA
Dichte (20/4) 0,975 --> 0,980
Brechungsindex (20°C) 1,423 --> 1,425
Wasser Max. 0,2 %