Triethylphosphat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
139680010
139680025
ACRO139680010EA
104
EUR
ACRO139680010
ACRO139680025
Triethylphosphat 99%
Triethylphosphat
Formel:
C₆H₁₅O₄P Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –56 °C Dichte: 1,07 g/cm³ Flammpunkt: 111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009077 CAS-Nummer: 78-40-0 EINECS: 201-114-5 Merck Index: 12,09806 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |