Triethylphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: ortho-Phosphorsäuretriethylester
A17938.0E A17938.36
A17938.0EEA 153 EUR
A17938.0E A17938.36
Triethylphosphat ≥98%
Triethylphosphat
Purity: 98+% CAS No.: 78-40-0 Molecular Formula: (CH3CH2O)3P(O) Formula Weight: 182.16 Flash Point: 115°(240°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Mild Boiling Point: 215° Merck Reference: 14,9674 MDL No.: MFCD00009077
Formel: C₆H₁₅O₄P
Molecular Weight: 182,16 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,072
Flammpunkt: 115 °C (240 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009077
CAS-Nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 14,9674