Triethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
538728-100ML 538728-1L 538728-4L
SIAL538728-100MLEA 59.1 EUR
SIAL538728-100ML SIAL538728-1L SIAL538728-4L
Triethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Triethylphosphat
Formel: C₆H₁₅O₄P
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009077
CAS-Nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806