Triphenylphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
TPP, ortho-Phosphorsäuretriphenylester
L08130.30
L08130.0B
L08130.30EA
30.9
EUR
L08130.30
L08130.0B
Triphenylphosphat ≥98%
Triphenylphosphat
Purity: 98%
CAS No.: 115-86-6
Molecular Formula: C18H15O4P
Formula Weight: 326.29
Flash Point: 223°(433°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 247-250°/11mm
Beilstein Reference: 1888236
Merck Reference: 14,9742
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003031
Formel:
C₁₈H₁₅O₄P Molecular Weight: 326,29 g/mol Siedepunkt: 247…250 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 48…52 °C Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 223 °C (433 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003031 CAS-Nummer: 115-86-6 EINECS: 204-112-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9742 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...