Triphenylphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: TPP, ortho-Phosphorsäuretriphenylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21197.0100 8.21197.1000
8.21197.0100EA 40.1 EUR
8.21197.0100 8.21197.1000
Triphenylphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphat
Formel: C₁₈H₁₅O₄P
Molecular Weight: 326,29 g/mol
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003031
CAS-Nummer: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.0019 g/l (25 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 326.28 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 220 °C (5 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Ignition Point 500 °C