Triisopropylphosphit 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphorigsäuretriisopropylester
372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 53.8 EUR
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Triisopropylphosphit 96%
Triisopropylphosphit
Formel: C₉H₂₁O₃P
Molecular Weight: 208.24 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (66.6hPa)
Dichte: 0.914 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008874
CAS-Nummer: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN: 3278
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA