Triisopropylphosphit ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphorigsäuretriisopropylester
A15247.AE A15247.AK A15247.AP
A15247.AEEA 43.7 EUR
A15247.AE A15247.AK A15247.AP
Triisopropylphosphit ≥90%
Triisopropylphosphit
Purity: 90+% CAS No.: 116-17-6 Molecular Formula: [(CH3)2CHO]3P Formula Weight: 208.24 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Characteristic Boiling Point: 63-64°/11mm Beilstein Reference: 1701528 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008874
Formel: C₉H₂₁O₃P
Molecular Weight: 208.24 g/mol
Siedepunkt: 63…64 °C (11 mmHg)
Dichte: 0.908
Flammpunkt: 46 °C (114 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008874
CAS-Nummer: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN: 1992
ADR: 3 III