Triisopropylphosphit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phosphorigsäuretriisopropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T67806-100ML
T67806-500ML
SIALT67806-100MLEA
65.6
EUR
SIALT67806-100ML
SIALT67806-500ML
Triisopropylphosphit, Sigma-Aldrich®
Triisopropylphosphit
Formel:
C₉H₂₁O₃P Molecular Weight: 208.24 g/mol Siedepunkt: 63 Dichte: 0.9361 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00008874 CAS-Nummer: 116-17-6 EINECS: 204-130-0 |