Triethylphosphit 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
139691000 139695000 139690000
ACRO139691000EA 28.7 EUR
ACRO139691000 ACRO139695000 139690000.
Triethylphosphit 98%
Triethylphosphit
Formel: C₆H₁₅O₃P
Siedepunkt: 156…158 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,965 g/cm³
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009084
CAS-Nummer: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %