Triethylphosphit ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L00339.AE
L00339.AP
L00339.AEEA
23.8
EUR
L00339.AE
L00339.AP
Triethylphosphit ≥98%
Triethylphosphit
Purity: 98%
CAS No.: 122-52-1
Molecular Formula: C6H15O3P
Formula Weight: 166.16
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Unpleasant
Melting Point: -112°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 956578
UN No.: 2323
MDL No.: MFCD00009084
Formel:
C₆H₁₅O₃P Siedepunkt: 155…157 °C Schmelzpunkt: –112 °C Dichte: 0,958 Flammpunkt: 43 °C (109 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009084 CAS-Nummer: 122-52-1 EINECS: 204-552-5 UN: 2323 ADR: 3,III |