Trimethylphosphit ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phosphorigsäuretrimethylester, TMP
30132.22
30132.36
30132.A4
30132.22EA
54.4
EUR
30132.22
30132.36
30132.A4
Trimethylphosphit ≥97%
Trimethylphosphit
Purity: 97%
CAS No.: 121-45-9
Molecular Formula: C3H9O3P
Formula Weight: 124.08
Flash Point: 27°(80°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.052
Refractive Index: 1.4080
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -78°
Boiling Point: 111-112°
UN No.: 2329
MDL No.: MFCD00008350
Formel:
C₃H₉O₃P Molecular Weight: 124,08 g/mol Siedepunkt: 111…112 °C Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 1,052 Flammpunkt: 27 °C (80 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008350 CAS-Nummer: 121-45-9 EINECS: 204-471-5 UN: 2329 ADR: 3,III |