Trimethylphosphit zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phosphorigsäuretrimethylester, TMP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00553.0100 8.00553.0500
8.00553.0100EA 36.4 EUR
8.00553.0100 8.00553.0500
Trimethylphosphit zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphit
Formel: C₃H₉O₃P
Molecular Weight: 124,08 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –77,8 °C
Dichte: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
MDL: MFCD00008350
CAS-Nummer: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point -78 °C
Molar Mass 124.08 g/mol
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.408 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.2 - 61.2 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid