Triphenylphosphit 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
140440010 140440025 140440100
ACRO140440010EA 82.1 EUR
ACRO140440010 ACRO140440025 ACRO140440100
Triphenylphosphit 99%
Triphenylphosphit
Formel: C₁₈H₁₅O₃P
Molecular Weight: 310,29 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1,184 g/cm³
Flammpunkt: 146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003032
CAS-Nummer: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1.5 mg KOH/g