Triphenylphosphit ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A18662.0E A18662.36
A18662.0EEA 119 EUR
A18662.0E A18662.36
Triphenylphosphit ≥97%
Triphenylphosphit
Purity: 97% CAS No.: 101-02-0 Molecular Formula: C18H15O3P Formula Weight: 310.29 Flash Point: 146°(295°F) Odour: Mild Boiling Point: 360° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003032
Formel: C₁₈H₁₅O₃P
Molecular Weight: 310,29 g/mol
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1,184
Flammpunkt: 146 °C (295 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003032
CAS-Nummer: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
ADR: 9,III