Antimon(III)sulfid ≥98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: di-Antimontrisulfid, Antimontrisulfid
12521.30 12521.A1
12521.30EA 67.1 EUR
12521.30 12521.A1
Antimon(III)sulfid ≥98% (Metall-Basis)
Antimon(III)sulfid
Purity: 98% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: Powder Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Formel: S₃Sb₂
Molecular Weight: 339,72 g/mol
Siedepunkt: 1150 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011217
CAS-Nummer: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713