Antimon(III)sulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
di-Antimontrisulfid, Antimontrisulfid
40371.09
40371.18
40371.30
40371.09EA
80.6
EUR
40371.09
40371.18
40371.30
Antimon(III)sulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Antimon(III)sulfid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1345-04-6
Molecular Formula: Sb2S3
Formula Weight: 339.68
Physical Form: 3-12mm Pieces
Melting Point: 550°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011217
Vacuum deposition
Formel:
S₃Sb₂ Molecular Weight: 339,72 g/mol Siedepunkt: 1150 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011217 CAS-Nummer: 1345-04-6 EINECS: 215-713-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,713 |