Antimon(III)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229466-50G 229466-5G
SIAL229466-50GEA 731 EUR
SIAL229466-50G SIAL229466-5G
Antimon(III)sulfid, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)sulfid
Formel: S₃Sb₂
Siedepunkt: 1150 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011217
CAS-Nummer: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754