Antimon(III)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
di-Antimontrisulfid, Antimontrisulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244562-100G
244562-500G
SIAL244562-100GEA
45.4
EUR
SIAL244562-100G
SIAL244562-500G
Antimon(III)sulfid, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)sulfid
Formel:
S₃Sb₂ Molecular Weight: 339,72 g/mol Siedepunkt: 1150 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011217 CAS-Nummer: 1345-04-6 EINECS: 215-713-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00754 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...