Arsen(II)sulfid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
17284.14 17284.06
17284.14EA 195 EUR
17284.14 17284.06
Arsen(II)sulfid tech. 90%, technische Qualität
Arsen(II)sulfid
Purity: 90% CAS No.: 12044-79-0 Molecular Formula: As2S2 Formula Weight: 213.97 Physical Form: Powder Density: 3.5 Melting Point: ≈307° Boiling Point: 565° UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00049841
Formel: As₂S₂
Molecular Weight: 213,98 g/mol
Siedepunkt: 565 °C
Schmelzpunkt: ∼307 °C
Dichte: 3,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049841
CAS-Nummer: 1303-32-8
UN: 1557
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00834