(1-Dodecyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dodecyltriphenylphosphonium bromide
A14295.09
A14295.18
A14295.30
A14295.09EA
62.7
EUR
A14295.09
A14295.18
A14295.30
(1-Dodecyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(1-Dodecyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98+%
CAS No.: 15510-55-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11P(C6H5)3Br
Formula Weight: 511.54
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 3581921
Formel:
H₃C(CH₂)₁₁P(C₆H₅)₃Br Molecular Weight: 511,53 g/mol Schmelzpunkt: 90…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031546 CAS-Nummer: 15510-55-1 EINECS: 239-538-8 |