(1-Hexadecyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15180.06 A15180.09 A15180.22
A15180.06EA 25.6 EUR
A15180.06 A15180.09 A15180.22
(1-Hexadecyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(1-Hexadecyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98+% CAS No.: 14866-43-4 Molecular Formula: CH3(CH2)15P(C6H5)3Br Formula Weight: 567.64 Melting Point: 99-101° Beilstein Reference: 3582592
Formel: H₃C(CH₂)₁₅P(C₆H₅)₃Br
Molecular Weight: 567.63 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051858
CAS-Nummer: 14866-43-4
EINECS: 238-939-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0ad2b7eb0a92fd1c6ad78c4beb25ef7b9dd50e&vid=6d0ad2b7eb0a92fd1c6ad78c4beb25ef7b9dd50e&prid=web&clid=SAPDAM