(1-Hexyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexyltriphenylphosphonium bromide
A13826.14
A13826.22
A13826.36
A13826.14EA
46
EUR
A13826.14
A13826.22
A13826.36
(1-Hexyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(1-Hexyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98%
CAS No.: 4762-26-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 427.37
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 3580731
Formel:
H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br Molecular Weight: 427,36 g/mol Schmelzpunkt: 199…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011860 CAS-Nummer: 4762-26-9 EINECS: 225-301-6 |