(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentyltriphenylphosphonium bromide
A12534.14
A12534.22
A12534.36
A12534.14EA
31.5
EUR
A12534.14
A12534.22
A12534.36
(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98%
CAS No.: 21406-61-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4P(C6H5)3Br
Formula Weight: 413.33
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 3580453
Formel:
H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br Molecular Weight: 413,34 g/mol Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031630 CAS-Nummer: 21406-61-1 EINECS: 244-374-5 |