(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
A12968.18 A12968.30
A12968.18EA 44.3 EUR
A12968.18 A12968.30
(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid ≥99%
(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 99% CAS No.: 6228-47-3 Molecular Formula: CH3(CH2)2P(C6H5)3Br Formula Weight: 385.29 Melting Point: 236-240° Beilstein Reference: 3599726
Formel: C₂₁H₂₂BrP
Molecular Weight: 385,28 g/mol
Schmelzpunkt: 236…240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011843
CAS-Nummer: 6228-47-3
EINECS: 228-330-2